Proflavine chlorhydrate 95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Acridine-3,6-diamine hydrochloride
131105-25G
131105-25GEA 375 EUR InStock
131105-25G
Proflavine chlorhydrate 95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Proflavine chlorhydrate
3, 6-Diaminoacridine hydrochloride has been used for studying cation transfer at the liquid–liquid interface. An intercalating dye.
Formule: C₁₃H₁₁N₃·HCl
MW: 245,71 g/mol
Point de fusion: 270 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00066867
Numéro CAS: 952-23-8
EINECS: 213-459-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b449a3ae30fa6ffdc4039c138e1d792a588c5cbf&vid=b449a3ae30fa6ffdc4039c138e1d792a588c5cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark orange to orange-brown powder
Infrared spectrum Conforms to structure.
Uv-visible spectrum In acidified methanol
Carbon 59.7%-67.3%
Nitrogen 15.9%-18.1%
Titration Report % Cl (with silver nitrate)
High pressure liquid 94.0% (minimum)
Solubility 1 mg/ml, H2O; clear, orange to brown
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité