Balais pour salles propres, PPSC Micro TEC
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
2700531
141-1393EA 22.8 EUR InStock
141-1393
Balais pour salles propres, PPSC Micro TEC
Serpillières
Ce balai composé à 100% en microfibre de PES avec brosse douce offre des performances de nettoyage supérieures.
  • Prêts à l'emploi et pré-lavés
  • Revêtement externe, garniture externe TEC
  • Extrême résistance à la déchirure
La prolifération des bactéries, des levures et des moisissures sera réduite de plus de 99% en utilisant de l'eau par la méthode de test DGMH 2001 standard 14.
Certifications: Conforme aux exigences de l'écolabel Nordic.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité