Bains à ultrasons, gamme Elmasonic S
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
1001955CH 1071163
142-0122EA 610 EUR InStock
142-0122 142-0035
Bains à ultrasons, gamme Elmasonic S
Bains à ultrasons
Ces bains à ultrasons sont dotés de la fonction Sweep commutable nouvellement mise au point. Cette fonction garantit une répartition homogène du champ sonore par changement continu des maxima de pression acoustique. La fonction Degas sur ces bains facilite le dégazage rapide et efficace du liquide de nettoyage, en particulier dans les bains fraîchement mélangés. La fonction Autodegas utilisée avant le début du nettoyage et la fonction Degas utilisée pour certaines tâches spécifiques peuvent toutes deux être activées manuellement. Les bains sont équipés d'un couvercle en plastique anti-bruit (qui accélère le processus de réchauffage et sert de bassin ramasse-gouttes une fois retourné), d'un indicateur de niveau de remplissage intégré, de cuves de nettoyage en acier inoxydable anti-cavitation et d'un bouton situé sur le côté permettant de faciliter la vidange du liquide de nettoyage via le conduit de drainage à l'arrière de l'appareil. Ces bains à ultrasons sont particulièrement adaptés au nettoyage des instruments de laboratoire, des instruments chirurgicaux et médicaux en verre, plastique et métal, des bijoux, des lunettes et des composants électroniques.
  • Panneau de commande clair et convivial, conçu pour qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans les composants électroniques de l'appareil
  • Le processus de nettoyage peut être activé immédiatement (manuellement ou par contrôle de la température) et complété par un chauffage à sec en option
  • La température peut être réglée entre 30 °C et 80 °C, par incréments de 5 °C. Les températures prédéfinies et réelles sont affichées par LED (sauf sur le S 10/H)
  • L'écran LED affiche la période de nettoyage définie et le temps restant
  • Arrêt de sécurité automatique au bout de 12 heures
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité