L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bains à ultrasons, gamme Elmasonic S
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER
1001955CH 1071163
142-0122EA 610 EUR InStock
142-0122 142-0035
Bains à ultrasons, gamme Elmasonic S
Bains à ultrasons
Ces bains à ultrasons sont dotés de la fonction Sweep commutable nouvellement mise au point. Cette fonction garantit une répartition homogène du champ sonore par changement continu des maxima de pression acoustique. La fonction Degas sur ces bains facilite le dégazage rapide et efficace du liquide de nettoyage, en particulier dans les bains fraîchement mélangés. La fonction Autodegas utilisée avant le début du nettoyage et la fonction Degas utilisée pour certaines tâches spécifiques peuvent toutes deux être activées manuellement. Les bains sont équipés d'un couvercle en plastique anti-bruit (More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité