Tetrachlorophthalonitrile ≥98%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 3,4,5,6-Tetrachlorobenzene-1,2-dicarbonitrile, Perchlorophthalonitrile
158801-5G
158801-5GEA 259 EUR InStock
158801-5G
Tetrachlorophthalonitrile ≥98%, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorophthalonitrile
Tetrachlorophthalonitrile,98%
Formule: C₈Cl₄N₂
MW: 265,91 g/mol
Point de fusion: 249…252 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019740
Numéro CAS: 1953-99-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52ca661830b015bdd6c0917bb670d1246ab552a0&vid=65c27a0233056a99701d43e0e83209e18edf8ea4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité