Orthosilicate de tétrasodium (Mixture of NaOH and Na2SiO3 yielding ≈ Na4SiO4 in solution)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tetrasodium orthosilicate, Sodium silicate (ortho)
17568.A1
17568.A1EA 67.9 EUR InStock
17568.A1
Orthosilicate de tétrasodium (Mixture of NaOH and Na2SiO3 yielding ≈ Na4SiO4 in solution)
Orthosilicate de tétrasodium
It is used as a degreasant, industrial alkaline detergents, water treatment (boiler-feed); adhesives, builder in soaps.
CAS No.: 13472-30-5 Molecular Formula: Na4SiO4 Physical Form: Crystalline Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00014252
Formule: Na₄O₄Si
MW: 184,04 g/mol
Point de fusion: 1078 °C
Densité: 2.5 g/cm³ (26 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014252
Numéro CAS: 13472-30-5
EINECS: 236-741-3
ONU: 1759
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité