Flacons à col large avec bouchon à vis
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41325066 41325012 41325072 41325036 41325048 41325060 41325018 41325024 41325054 41325030
215-2825EA 113 EUR InStock
215-2825 215-2827 201-0515 201-0516 201-0517 201-0519 201-0520 201-0522 HECH41325054 HECH41325030
Flacons à col large avec bouchon à vis
Flacons Flacons en verre
Verre brun avec bouchon en PP noir.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Pour les applications n'impliquant pas de contraintes thermiques élevées
  • Filetage rond conforme à la norme DIN 168
Parfaits pour échantillonner, stocker et transporter des poudres et des pâtes. De couleur brune pour protéger les matériaux sensibles à la lumière.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité