Colonnes de fractionnement, Dufton, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
FC1/12 FC1/22
201-8387EA 140 EUR InStock
201-8387 201-8388
Colonnes de fractionnement, Dufton, Quickfit®
Composants de distillation Colonnes de distillation
PYREX®, verre borosilicaté
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
Comprend une colonne avec une spirale en verre Dufton ajustée avec précision. Bonne efficacité : le liquide descend en suivant la spirale vers le bas de la colonne et rencontre la vapeur qui remonte. La spirale peut être retirée pour le nettoyage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité