Orsat Bladders (Scheibler Bladders) and Bulbs
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
4400001 4300001
201-9101EA 26.4 EUR InStock
201-9101 201-9102
Orsat Bladders (Scheibler Bladders) and Bulbs
Sachets Sachets de prélèvement de gaz
En caoutchouc naturel transparent (poires de Scheibler) ou en PVC souple brun-rouge (poires soufflantes)
  • Poires de Scheibler utilisées pour la manipulation de gaz
  • Poires soufflantes utilisées pour de nombreuses applications de laboratoire et industrielles
  • Poires soufflantes équipées d'une soupape de refoulement et d'aspiration
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité