Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 405M)

Fournisseur: Biotium
20398-1MG
20398-1MGEA 368 EUR InStock
20398-1MG
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 405M)
Anticorps
This product is prepared by labeling highly cross-adsorbed donkey anti-goat IgG (H+L) with the blue fluorescent dye CF™405M. CF™405M is spectrally similar to and as bright as Pacific Blue® dye but is significantly more photostable than the latter. An additional advantage of CF™405M is that it has less spillover in the 525/50 green channel than Pacific Blue® dye due to narrower emission peak, making CF™405M a superior choice in multi-color detection applications. To minimize cross-reactivity, the antibody has been adsorbed against chicken, guinea pig, Syrian hamster, horse, human, mouse, rabbit, and rat serum proteins.

Pacific Blue® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF405M
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Goat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité