Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RFP Rabbit Polyclonal Antibody (CF594)

Fournisseur: Biotium
20422
20422.EA 436 EUR InStock
20422.
Anti-RFP Rabbit Polyclonal Antibody (CF594)
Anticorps
Polyclonal anti-RFP reacts with red fluorescent protein (RFP from Discosoma spp.) and its variants. To minimize cross-reactivity, the antibody has been adsorbed against human, mouse and rat serum proteins. This conjugate is prepared by labeling polyclonal rabbit anti-RFP IgG (H+L) with CF™594 dye. CF™594 (Ex/Em 593/614 nm) is a deep-red dye spectrally similar to Alexa Fluor® 594 and Texas Red® dye but yields much brighter protein conjugates due to its high quantum yield and exceptional water solubility. CF™594 also has excellent photostability ideal for demanding applications, such as confocal microscopy and single molecule imaging.

Alexa Fluor® and Texas Red® are registered trademarks of Thermo Fisher Scientific.

Type: Tag
Antigen: RFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Discosoma spp.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité