Béchers, forme basse, usage intensif
Fournisseur: SciLabware
1003-250 1003-400 1003-600 1003-1L 1003-2L 1003-150 1003-3L 1003-5L 1003-4L
213-0045EA 104 EUR InStock
213-0045 213-0046 213-0047 213-0048 213-0049 213-0024 213-0413 213-0468 213-0414
Béchers, forme basse, usage intensif
Béchers
En verre PYREX®, verre borosilicaté. Plus résistants d'un point de vue mécanique que les béchers standard. Conçus pour une plus longue durée de vie et une sécurité améliorée pour les utilisateurs.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Autoclavable
Rebord renforcé et bec. Moins sujets à la casse pendant le lavage, etc. Parois plus épaisses et bases plus lourdes. Repère de volume et plage d'inscription, avec bec verseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité