Bouchons à vis, PP, noir avec insert en mousse PE
Fournisseur: Kautex
805-70750 805-70751 805-70752 805-70753 805-70754 805-70755
215-3921EA 0.8 EUR InStock
215-3921 215-3922 215-3923 215-3924 215-3925 215-3926
Bouchons à vis, PP, noir avec insert en mousse PE
Capuchons Bouchons pour flacons
En PP noir avec joint en mousse de PE.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Etanches
Pour les pots à col large.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité