Capsules, évaporation, peu profondes
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L888/0 L888/00 L888/000 L888/10 L888/2 L888/4 L888/6 L888/6A L888/8 L888/9
216-1211EA 17.7 EUR InStock
216-1211 216-1210 216-4285 216-1218 216-1212 216-1213 216-1214 216-1215 216-1216 216-1217
Capsules, évaporation, peu profondes
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
En porcelaine, émaillée.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 1000 °C
  • Dilatation thermique faible
Pour une large gamme d'applications en laboratoire. Avec bec verseur et fond plat. Porcelaine émaillée blanche à l'exception du fond extérieur.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certifications: Norme EN 60672-3 Groupe C100, Type C110
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité