Entonnoirs à tige courte
Fournisseur: Kavalier
N632421001031 N632421001046 N632421001056 N632421001076 N632421001125 N632421001150 632413001300 N632421001030 N632421001041 N632421001050 N632421001060 N632421001071 N632421001081 N632421001086 N632421001100 632413001200 632413001250
221-1721EA 10 EUR InStock
221-1721 221-1722 221-1723 221-1724 221-1727 221-1728 221-1731 KAVAN632421001030 KAVAN632421001041 KAVAN632421001050 KAVAN632421001060 KAVAN632421001071 KAVAN632421001081 KAVAN632421001086 KAVAN632421001100 KAVA632413001200 KAVA632413001250
Entonnoirs à tige courte
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
En verre borosilicaté 3.3
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec parois internes lisses.
Certifications: DIN 12445 et ISO 4798
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité