Blades for safety knives, No. 60099
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
60099.70
223-0112EA 11.4 EUR InStock
223-0112
Blades for safety knives, No. 60099
Rasoirs et lames
Trapezoid blade with rounded tips for use with safety knives.
  • Deep-edged, 2-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
  • 2-times usable blade
Mountable in:
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI25
Collapse All
Désignation Épaisseur L×l Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Lame trapézoïdale de rechange (n° 60099), bord profond des deux côtés, pointes arrondies 0,63 mm 55,5×19 mm 1 SET 223-0112
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité