Blades for safety knives, snap-off, No. 77
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
77.60
233-2244EA 11.6 EUR InStock
233-2244
Blades for safety knives, snap-off, No. 77
Rasoirs et lames
Snap-off blades for use with safety cutters.
  • Two-sided ground-edge
  • Double bevel edge-ground
Mountable in:
ARGENTAX JUMBO
ARGENTAX CUTTEX 18 MM
ARGENTAX TAP-O-MATIC
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité