Pied à coulisse à vernier
Fournisseur: BOCHEM
12110
238-2100EA 118 EUR InStock
238-2100
Pied à coulisse à vernier
Pieds à coulisse
Pied à coulisse en acier inoxydable avec échelle gravée en noir.
Longueur du mousqueton : 45 mm
Division fine : 1/10
Certifications: DIN 862
Collapse All
Désignation Plage de mesure Résolution Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Vernier caliper 0 - 150 mm 1/10 mm 1 238-2100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité