Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3] (APC (Allophycocyanin)-Cy7®)

Fournisseur: Tonbo Biosciences
25-4321-U100
25-4321-U100EA 159 EUR InStock
25-4321-U100
Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3] (APC (Allophycocyanin)-Cy7®)
Anticorps
The A3 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The 2A3 immunolglobulin binds to TNP (trinitrophenol), a hapten not expressed on mouse or human cells. It is used as an isotype control for rat IgG2a antibodies.

Type: Control
Antigen: Isotype Control
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A3
Conjugation: APC-Cyanine7
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: N/A

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité