1,1′-Diethyl-4,4′-cyanine iodide, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
291331-100MG
291331-100MGEA 90.5 EUR InStock
291331-100MG
1,1′-Diethyl-4,4′-cyanine iodide, Sigma-Aldrich®
1,1′-Diethyl-4,4′-cyanine iodide
Formule: C₂₃H₂₃IN₂
MW: 454,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151338
Numéro CAS: 4727-49-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Green to Very Dark Green
Appearance (Form): Powder or Crystals Conforms to Requirements
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength, c = 0.003 g/L; Ethanol 588 - 596 nm
Extinction Coefficient ≥75000
Carbon 58.7 - 62.9%
Nitrogen 5.9 - 6.4%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité