Réactif de purification de l'ADN/ARN/protéines, peqGOLD TriFast™
Fournisseur: VWR Chemicals
30-2010EA 136 EUR InStock
30-2010
Réactif de purification de l'ADN/ARN/protéines, peqGOLD TriFast™
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
TriFast™ est un réactif complet prêt à l'emploi pour l'isolement simultané de l'ARN, de l'ADN et des protéines à partir d'échantillons liquides, de tissus et de cellules.
  • Contient du phénol et de l'isothiocyanate de guanidine
  • Taille de préparation modulable
  • Convient aux petits et grands échantillons humains, animaux, végétaux, de levure et de virus.
La méthode d'isolement de l'ARN, de l'ADN et des protéines repose sur la séparation en phase liquide en une seule étape bien connue (RNAClean). Après l'ajout de chloroforme, l'homogénat se sépare en trois phases par centrifugation. La phase aqueuse contenant l'ARN, l'interphase, l'ADN, la phase organique et la protéine sont traitées séparément, ce qui permet d'obtenir un ARN, un ADN et une protéine d'excellente qualité et à haut rendement.
La purification simultanée de l'ADN est un moyen efficace de normaliser les rendements en ARN d'un échantillon à l'autre.
Attention: Conserver à 4 °C, protéger des longues expositions à la lumière (Stable pendant 12 mois)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité