Échantillonneur de lait en poudre, Milky
Fournisseur: BURKLE
5321-0300
300-0022EA 376 EUR InStock
300-0022
Échantillonneur de lait en poudre, Milky
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Acier inoxydable. Conçu pour l'échantillonnage du lait en poudre. Le collecteur est inséré dans des sacs ou des tonneaux, et l'échantillon est prélevé avec une lance hémisphérique. Profondeur d'insertion : 385 mm, longueur totale : 480 mm, Ø extérieur 28 mm environ.
  • Stérilisable
  • Acier inoxydable V4A (1.4404)/AISI 316 L
Acc. EN ISO 707 and IDF (Int. Dairy Federation)
Certifications: Conforme aux normes EN ISO 707 et IDF (International Dairy Federation)
Collapse All
Désignation Longueur Profondeur d'immersion Ø Volume Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Échantillonneur de poudre de lait Milky 480 mm 385 mm 28 mm 150 ml 1 300-0022
Obtenez une remise si vous commandez 5 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité