Échantillonneur pour glace
Fournisseur: VWR Collection
300-0165EA 166 EUR InStock
300-0165
Échantillonneur pour glace
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Sonde cylindrique pour l’échantillonnage aseptique de crème glacée et de de produits similaires. La sonde s'accompagne d’un tube à essais spécial en verre PYREX® pour le transport de l’échantillon jusqu’au laboratoire dans l'industrie alimentaire, chez les producteurs de crème glacée et les autorités sanitaires.
  • Sonde cylindrique en acier inoxydable et laiton chromé AISI 316L avec poignée.
  • Tube à essai en verre PYREX®
  • Stérilisable
Méthode d'utilisation : la sonde cylindrique stérilisée est extraite du tube à essais et insérée dans l’échantillon. LaMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité