Sachets verticaux avec fermeture à glissière, Lamizip
Fournisseur: DAKLAPACK
338 356 358 354 353 352 621 357 337 355 332 350 301 336
300-0222EA 387 EUR InStock
300-0222 300-0324 300-0325 300-0323 300-0322 300-0321 216-1379 216-1378 216-1376 216-1377 216-1375 300-0320 DAKL301 DAKL336
Sachets verticaux avec fermeture à glissière, Lamizip
Sachets Sachets d'échantillonnage
Ces sachets verticaux sont parfaits pour les produits nécessitant des exigences spéciales relatives à l'utilisation et à l'emballage, tels que les aliments, boissons ou produits pharmaceutiques. Ils peuvent être utilisés dans les laboratoires pour le conditionnement d'échantillons, de substances et de préparations.
  • Film stratifié avec une bonne protection contre l'oxygène et la vapeur d'eau
  • Ouverture et fermeture un nombre illimité de fois
  • Disponible en version transparente ou aluminium
  • Protection contre les effets des rayons UV
  • Fond rond pour une meilleure stabilité
  • Adapté pour les produits nécessitant un conditionnement avec protection supplémentaire
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité