Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Potassium iodure ≥99.999% (base métaux), TraceSELECT™, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide

30533-100G
30533-100GEA 402 EUR InStock
30533-100G
Potassium iodure ≥99.999% (base métaux), TraceSELECT™, Fluka™
Potassium iodure


Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330
Point de fusion: 686
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Aluminium (Al) Max. 0.02 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 0.5 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cerium (Ce) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Europium (Eu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.05 ppm
Mercury (Hg) Max. 5 ppb
Iridium (Ir) Max. 0.5 ppm
Lanthanum (La) Max. 0.01 ppm
Lithium (Li) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.05 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Sodium (Na) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.01 ppm
Lead (Pb) Max. 0.01 ppm
Palladium (Pd) Max. 0.5 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.5 ppm
Rhodium (Rh) Max. 0.5 ppm
Ruthenium (Ru) Max. 0.5 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.01 ppm
Scandium (Sc) Max. 0.01 ppm
Samarium (Sm) Max. 0.01 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Vanadium (V) Max. 0.1 ppm
Yttrium (Y) Max. 0.01 ppm
Ytterbium (Yb) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.01 ppm
Bromide, chloride (as Cl) Max. 50 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 10 ppm
Total S (as SO₄) Max. 10 ppm
Total N Max. 10 ppm
Iodate (IO₃) Max. 2 ppm

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..