Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1L, 0.25 M NaOH (0.25N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
32040-1EA
32040-1EAEA 43.1 EUR InStock
32040-1EA
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1L, 0.25 M NaOH (0.25N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Concentrate for 1L standard solution
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 105…140 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –12 – –10 °C.
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité