Pelle
Fournisseur: BURKLE
5354-1000
331-0056EA 538 EUR InStock
331-0056
Pelle
Pelles
En acier inoxydable V2A (1.4301).
  • Puisard complet avec tige
  • Absence d'ouverture, de rainure et de partie en retrait ce qui permet d'éviter toute agglomération de résidus
  • Traitement sans pore par soudure laser haute qualité
  • Stérilisable par flambage ou à la vapeur
Collapse All
Capacité Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1000 ml 115 cm 1 331-0056
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité