Orangé de méthyle 0,1% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
38695.AP
38695.APEA 45.8 EUR InStock
38695.AP
Orangé de méthyle 0,1% (p/v) en solution aqueuse
Orangé de méthyle
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Physical Form: Liquid
Density: 0.987
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00007502
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Point d'ébullition: 90
Densité: 0.987
Point d'éclair: 38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Merck Index: 13,06127
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 500 mL 38695.AP
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité