Sodium hypochlorite solution 5%, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3936.1000EA 25.6 EUR InStock
3936.1000
Sodium hypochlorite solution 5%, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Point de fusion: -6
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
ONU: 3212
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08702
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité