1,1-Di-tert-butoxytriméthylamine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1,1-Bis(1,1-dimethylethoxy)-N,N,N-trimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
395005-25ML
395005-25MLEA 343 EUR InStock
395005-25ML
1,1-Di-tert-butoxytriméthylamine, Supelco®
1,1-Di-tert-butoxytriméthylamine
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is an derivatizing reagent.
Formule: C₁₁H₂₅NO₂
MW: 203,32 g/mol
Point d'ébullition: 56…57 °C (8 mmHg) (lit.)
Densité: 0.848 g/mL (25 °C) (lit.)
Numéro MDL: MFCD00015002
Numéro CAS: 36805-97-7
EINECS: 253-222-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=039d4b17a9cd3649f9f3329b343a8cf1d0ac09d3&vid=1789c0633d842d064e548947b35289cfa5e17bc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
APPEARANCE (COLOR) Colorless to Yellow
APPEARANCE (FORM) Liquid
PURITY (GC AREA %) ≥ 90.0 %
PROTON NMR SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité