Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium dichloride
39570.03
39570.03EA 179 EUR InStock
39570.03
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
CAS No.: 11136-36-0 Molecular Formula: C20H30Cl2Ti Formula Weight: 389.23 Physical Form: Crystalline solid Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Red-brown UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00049153
Formule: C₂₀H₃₀Cl₂Ti
MW: 389,225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049153
Numéro CAS: 11136-36-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité