Vanadium(IV) oxide meso-tetraphenylporphine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Vanadyl meso-tetraphenylporphine
39583.ME
39583.MEEA 199 EUR InStock
39583.ME
Vanadium(IV) oxide meso-tetraphenylporphine
Vanadium(IV) oxide meso-tetraphenylporphine
CAS No.: 14705-63-6 Molecular Formula: C44H28N4OV Formula Weight: 679.67 Physical Form: Crystalline Appearance: Purple Odour: Odourless MDL No.: MFCD00012154
Formule: C₄₄H₂₈N₄OV
MW: 679,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012154
Numéro CAS: 14705-63-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité