Scandium(III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40579.NA
40579.NAEA 121 EUR InStock
40579.NA
Scandium(III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Scandium(III) perchlorate
CAS No.: 14066-05-8 Molecular Formula: Sc(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 451.42 (343.30anhy) Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00243289
Formule: Cl₃O₁₂Sc
MW: 451,42 g/mol (343,30 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243289
Numéro CAS: 14066-05-8
EINECS: 237-914-6
ONU: 3211
ADR: 5.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité