Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanol ≥99.8%, Qualité environnementale

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol

40980.K2
40980.K2EA 45.4 EUR InStock
40980.K2
Méthanol ≥99.8%, Qualité environnementale
Méthanol
Purity: 99.8+%
CAS No.: 67-56-1
Molecular Formula: CH3OH
Formula Weight: 32.04
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3290
Odour: Mild
Melting Point: -98°C
Boiling Point: 64.7
Beilstein Reference: 1098229
Merck Reference: 14,5957
UN No.: 1230
MDL No.: MFCD00004595

Suitable for environmental, pesticide, and GC analysis


Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64.7 °C
Point de fusion: –98 °CC
Densité: 0.791
Point d'éclair: 11 °C (52 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 14,5957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité