Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour analyse en GC capillaire, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol

414719-4L 414719-4X4L
414719-4LEA 211 EUR InStock
414719-4L 414719-4X4L
Méthanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour analyse en GC capillaire, Riedel-de Haën™
Méthanol
  • For GC headspace applications
  • Meets USP, Ph. Eur. and ICH requirements
  • GC headspace application tested
  • Packed under inert gas for longer shelf life

Beilstein Number: 1098229


Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64-65 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -98 °C
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Autoignition Temperature 725 °F
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
Dichloromethane (GC) Max. 10 µg/l
Suitability for residue analysis Max. 2 ng/l
Pentachloroethane (GC) Max. 10 µg/l
Organic impurities as toluene (GC-FID) Max. 1 µg/l
Vapor Density 1.11 (vs air)
Vapor Pressure 97.68 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.329 (lit.)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité