Quartz tubing, fused, 25mm (0.984in) OD, 22mm (0.866in) ID 1 * 12 "
Fournisseur: Thermo Scientific
Quartz tubing, fused, 25mm (0.984in) OD, 22mm (0.866in) ID 1 * 12 "
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Quartz tubing, fused, 25mm (0.984in) OD, 22mm (0.866in) ID 1 * 12 " 42274.NK 1 * 12 "
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou