Rouge de crésol sel de sodium 0,04% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cresol Red sodium, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-methylphenolate
42752.AE
42752.AEEA 29.5 EUR InStock
42752.AE
Rouge de crésol sel de sodium 0,04% (p/v) en solution aqueuse
Rouge de crésol sel de sodium
CAS No.: 62625-29-0 Molecular Formula: C21H17O5S Formula Weight: 404.42 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00001618
Formule: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404,42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001618
Numéro CAS: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité