Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium nitrite solution standardisée 0.1 M en solution aqueuse

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diazotizing salts

43015.AP
43015.APEA 98.3 EUR InStock
43015.AP
Sodium nitrite solution standardisée 0.1 M en solution aqueuse
Sodium nitrite
Formula Weight: 69.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless


Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité