Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-[(1-Piperidino)methyl]phenylmagnesium bromide

431690500
431690500.EA 283 EUR InStock
431690500.
[4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
[4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide


Formule: C₁₂H₁₆BrMgN
MW: 278,476 g/mol
Densité: 0.924 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840896
Numéro CAS: 480424-83-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité