3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431960500
431960500.EA 110 EUR InStock
431960500.
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide
Formule: C₉H₁₁BrMgO
MW: 239,395 g/mol
Densité: 0.949 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319917
Numéro CAS: 185416-17-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité