Aluminium antimonide ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43455.06
43455.06EA 207 EUR InStock
43455.06
Aluminium antimonide ≥99.99% (base métaux)
Aluminium antimonide
Purity: 99.99% CAS No.: 25152-52-7 Molecular Formula: AlSb Formula Weight: 148.73 Physical Form: 6mm & Down Pieces Melting Point: 1050° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00014154
In semiconductor technology
Formule: AlSb
MW: 148,73 g/mol
Point de fusion: 1050 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014154
Numéro CAS: 25152-52-7
EINECS: 246-667-3
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité