Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M dans le toluène, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-5,5-Diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, (S)-Me-CBS Catalyst, (S)-3,3-Diphenyl-1-methyltetrahydro-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, (S)-3,3-Diphenyl-1-methylpyrrolidino[1,2-c]-1,3,2-oxazaborole

436030500
436030500.EA 339 EUR InStock
436030500.
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M dans le toluène, AcroSeal®
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine


Formule: C₁₈H₂₀BNO
MW: 277,17 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C (760 mmHg)
Densité: 0.929 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078439
Numéro CAS: 112022-81-8
ONU: 1294
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M
Titration Argentometric ≥85.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité