Tetraammineplatinum(II) hydrogen phosphate solution (0,5% Pt) (p/p)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44076.NB
44076.NBEA 906 EUR InStock
44076.NB
Tetraammineplatinum(II) hydrogen phosphate solution (0,5% Pt) (p/p)
Tetraammineplatinum(II) hydrogen phosphate
CAS No.: 127733-98-6 Molecular Formula: H13N4O4PPt Formula Weight: 359.18 Physical Form: Liquid Density: 1.013 Appearance: Colourless MDL No.: MFCD03788258
Formule: H₁₃N₄O₄PPt
MW: 359,18 g/mol
Densité: 1.013
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788258
Numéro CAS: 127733-98-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité