Agitateurs avec roulement d'agitation
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06310000 06310503 06310501 06310505 06310502 06310506 06310504 06310507
441-9711EA 298 EUR InStock
441-9711 LENZ06310503 441-0383 LENZ06310505 LENZ06310502 441-0385 441-0384 441-0386
Agitateurs avec roulement d'agitation
Agitateurs Outils d'agitation
DURAN®, verre borosilicaté, lame en PTFE et vis de fixation. Fermeture étanche aux gaz pour des appareils d'agitation par le vide, allant jusqu'à 10-3 mbar à une vitesse de fonctionnement continu de 800 min-1.
  • Adaptés aux fioles à fond rond de 250 - 2000 ml
  • Munis d'un bouchon à vis en PP avec bouchon GL 25
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité