Silicon(IV) 2-ethylhexanoate ≥75%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44635.30
44635.30EA 681 EUR InStock
44635.30
Silicon(IV) 2-ethylhexanoate ≥75%
Silicon(IV) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 67939-81-5 Molecular Formula: C32H60O8Si Formula Weight: 600.91 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow UN No.: UN1170 MDL No.: MFCD00269842
Formule: C₃₂H₆₀O₈Si
MW: 600,91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269842
Numéro CAS: 67939-81-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité