Lampe à alcool, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
294020007 294030008
451-3111EA 1.5 EUR InStock
451-3111 451-3112
Lampe à alcool, DURAN®
Appareils chauffants Lampes à alcool
Verre sodo-calcique avec bouchon à joint en verre rodé fixe.
Ø×H : 75×103 mm
Ø×H : 75×103 mm.
Informations de commande: fournis sans prise ni mèche.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité