L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Solution étalon de béryllium: 1000 mg/l dans acide nitrique dilué, ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455082SEA 157 EUR InStock
455082S
Solution étalon de béryllium: 1000 mg/l dans acide nitrique dilué, ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de béryllium
BeO.(Be(OAc)₂)₃) dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Collapse All
Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Be Béryllium 1000 mg/L Nitric acid dil. Flacon en plastique 100 mL 455082S
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité