L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Solution étalon de cuivre: 1000 mg/l Cu dans acide nitrique dilué (de Cu) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455282BEA 146 EUR InStock
455282B
Solution étalon de cuivre: 1000 mg/l Cu dans acide nitrique dilué (de Cu) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de cuivre
Cu dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité