Solution étalon de lanthane, 10000 mg/L La en dil. acide nitrique (de La₂O₃) Standard ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455554GEA 802 EUR InStock
455554G
Solution étalon de lanthane, 10000 mg/L La en dil. acide nitrique (de La₂O₃) Standard ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de lanthanium
La₂O₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité