L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Solution étalon de nickel: 10000 mg/l Ni dans acide nitrique dilué (de Ni) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455732GEA 253 EUR InStock
455732G
Solution étalon de nickel: 10000 mg/l Ni dans acide nitrique dilué (de Ni) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de nickel
Ni dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Collapse All
Désignation Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Solution étalon de nickel, 10 000 mg/l de Ni dans un étalon d'acide nitrique dilué (de Ni) ARISTAR® pour ICP Ni Nickel 10000 µg/ml 2-5% HNO₃ Flacon en plastique 100 mL 455732G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité