Copper germanium selenide ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
45605.09
45605.09EA 246 EUR InStock
45605.09
Copper germanium selenide ≥99.99% (base métaux)
Copper germanium selenide
Purity: 99.99% CAS No.: 54723-90-9 Molecular Formula: CuGeSe Formula Weight: 215.12 Physical Form: 3-6mm Pieces UN No.: UN3283 MDL No.: MFCD12546179
Formule: CuGeSe
MW: 215,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546179
Numéro CAS: 54723-90-9
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité